Få mere at vide
3-bromothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11426107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426107 5 g 5g
11416107 1 g 1g
11436107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25092.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6320-01-0
Molekylær formel C6H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 189.07
MDL nummer MFCD00009603
InChI nøgle HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC navn 3-brombenzenthiol
SMIL SC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophenol
Tæthed 1.599
Kogepunkt 119 °C til 121 °C (21 mmHg)
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.6324
Mængde 5 g
Beilstein 1926242
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 189.08
Procent renhed 97%