Få mere at vide
3-bromothiophenol, 95%
Artikelnummer. 10636364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10636364 5 g Glasflaske 5g
10195890 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10636364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6320-01-0
Molekylær formel C6H5BrS
Molekylvægt (g/mol) 189.07
MDL nummer MFCD00009603
InChI nøgle HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
IUPAC navn 3-brombenzenthiol
SMIL SC1=CC=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophenol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.6320g/mL
Kogepunkt 123 °C til 124 °C (40,0 mmHg)
Flammepunkt 105 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4SH
Brydningsindeks 1,6320 til 1,634
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.632
Formel vægt 189.07
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver