Få mere at vide
3-Bromothiophen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11454165 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11454165 10 g
1 options
Artikelnummer. 11454165 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0522387110
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene
CAS 872-31-1
Molekylær formel C4H3BrS
MDL nummer MFCD00005464
Mængde 10 g
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
InChI nøgle XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CSC=C1
IUPAC navn 3-bromthiophen
Molekylvægt (g/mol) 163.03
PubChem CID 13383
Formel vægt 163.04
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.