Få mere at vide
3-bromothiophen, 97%
Artikelnummer. 11487896
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487896 10 g 10g
11497896 50 g 50g
11407906 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14022.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163,03 g/mol
3-Bromthiophen anvendes til fremstilling af derivater såsom thienylen-alfa,μ -diformyl-alfa-oligothiophener og 3-lithiothiophen. Det bruges også i syntesen af 3-lithiothiophen ved at reagere med n-butyllithium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromothiophene anvendes til fremstilling af derivater såsom thienylen-alfa, μ-diformyl-alpha-oligothiophener og 3-lithiothiophen. Det bruges også i syntesen af 3-lithiothiophen ved at reagere med n-butyllithium.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-31-1
Molekylær formel C4H3BrS
Molekylvægt (g/mol) 163.03
MDL nummer MFCD00005464
InChI nøgle XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
IUPAC navn 3-bromthiophen
SMIL BrC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene
Tæthed 1.722
Kogepunkt 157°C to 158°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.591
Mængde 10 g
FN nummer UN2810
Beilstein 105338
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 163.04
Procent renhed 97%