Få mere at vide
3-bromthiophen-2-sulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757295
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10757295 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10527284 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10757295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08006DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 170727-02-3
Molekylær formel C4H2BrClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 261.532
MDL nummer MFCD08059484
InChI nøgle OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 13675598
IUPAC navn 3-bromthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 261.55
Procent renhed 90%