Få mere at vide
3-bromthiophen-2-sulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527284
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10527284 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10757295 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10527284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08006CB
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 170727-02-3
Molekylær formel C4H2BrClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 261.532
MDL nummer MFCD08059484
InChI nøgle OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 13675598
IUPAC navn 3-bromthiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 261.55
Procent renhed 90%