Få mere at vide
Alfa Aesar™ 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride, 90+%
Artikelnummer. 15455967
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455967 250 mg 250mg
15445967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455967 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H33170.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 170727-02-3
Molekylær formel C4H2BrClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 261.532
MDL nummer MFCD08059484
InChI nøgle OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 13675598
IUPAC navn 3-bromothiophene-2-sulfonyl chloride
SMIL C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 39°C to 41°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 261.55
Procent renhed ≥90%