Få mere at vide
3-bromothiophen-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11463924
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463924 1 g 1g
11483924 0.25 g 0.25g
11473924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463924 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11935.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 7311-64-0 | C5H3BrO2S | 207,041 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7311-64-0
Molekylær formel C5H3BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 207.041
MDL nummer MFCD00052291
InChI nøgle VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007344, 3-bromothiophene-2-carboxylicacid, bromothiophenecarboxylic, pubchem10096, ksc494c9j, bromo-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2739688
IUPAC navn 3-bromthiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CSC(=C1Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 195°C to 196°C
Mængde 1 g
Beilstein 121585
Formel vægt 207.05
Procent renhed 97%