Få mere at vide
3-bromthiophen-2-carboxamid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312907
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312907 250 mg 250mg
11302907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16138.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 78031-18-2 | Molekylærformel: C5H4BrNOS | Molekylvægt: 206,06 g/mol
3-bromothiophen-2-carboxamid bruges i Stille krydskoblingsforhold og blev brugt til at koble det harpiksbundne peptid.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3-bromothiophen-2-carboxamid bruges i Stille krydskoblingsforhold og blev brugt til at koble det harpiksbundne peptid.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78031-18-2
Molekylær formel C5H4BrNOS
Molekylvægt (g/mol) 206.06
MDL nummer MFCD00173835
InChI nøgle KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 605721
IUPAC navn 3-bromothiophen-2-carboxamid
SMIL NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Smeltepunkt 106 °C til 108 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 4937660
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.06
Procent renhed 99%