Få mere at vide
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11358686
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11358686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19397.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34042-95-0
Molekylær formel C9H13BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 265.165
MDL nummer MFCD03426030
InChI nøgle QNTDBERHEOAJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-diethoxymethyl thiophene, acmc-1aiew, 3-bromo 2-thienyl diethoxymethane, 3-bromothiophene-2-carbaldehyde diethyl acetal, 3-bromothiophene-2carboxaldehyde diethyl acetal, 3-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 7022388
IUPAC navn 3-bromo-2-(diethoxymethyl)thiophene
SMIL CCOC(C1=C(C=CS1)Br)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde diethyl acetal
Kogepunkt 70°C (0.9 mmHg)
Brydningsindeks 1.524
Mængde 1 g
Beilstein 1284657
Formel vægt 265.17
Procent renhed 97%