Få mere at vide
3-Bromothiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11397346
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397346 1 g 1g
11307356 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11397346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09328.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18791-98-5
Molekylær formel C5H2BrNS
Molekylvægt (g/mol) 188.042
MDL nummer MFCD00068173
InChI nøgle RNIRKEQGYHHNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-cyanothiophene, 2-cyano-3-bromothiophene, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, nitrile, acmc-1brzp, maybridge1_007749, 3-bromo-2-cyano-thiophene, buttpark 87\02-71, 2-thiophenecarbonitrile, 3-bromo, 3-bromo-2-cyano thiophene
PubChem CID 2740088
IUPAC navn 3-bromothiophene-2-carbonitrile
SMIL C1=CSC(=C1Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothiophene-2-carbonitrile
Smeltepunkt 46°C to 51°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1363930
Formel vægt 188.05
Procent renhed 97%