Få mere at vide
3-Bromothiofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromothiofuran |
| CAS | 872-31-1 |
| Molekylær formel | C4H3BrS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Bromothiophene, 3-Thienyl bromide, NSC 96612, beta-Bromothiophene, 3-Bromothiphene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMIL | Brc1ccsc1 |
| IUPAC navn | 3-bromothiofhen |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.04 |
| Formel vægt | 161.9139 |