Få mere at vide
3-Bromothioanisol, TRC
Artikelnummer. 30330263
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30330263 1 g
1 options
Artikelnummer. 30330263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6881651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromothioanisole
CAS 33733-73-2
Molekylær formel C7 H7 Br S
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMIL CSc1cccc(Br)c1
IUPAC navn 1-bromo-3-methylsulfanylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 203.1
Formel vægt 201.9452