Få mere at vide
3-bromtioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromothioanisole |
| Tæthed | 1.51 |
| Kogepunkt | 124 °C til 125 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.624 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2078598 |
| Formel vægt | 203.11 |
| Procent renhed | 98% |