Få mere at vide
3-Bromotetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromotetrahydrofuran |
| CAS | 19311-37-6 |
| Molekylær formel | C4H7BrO |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3H2 |
| SMIL | BrC1CCOC1 |
| IUPAC navn | 3-bromooxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 151 |
| Formel vægt | 149.968 |