missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromorifamycin S (>90%), TRC

Artikelnummer. 30329499
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329499 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB687090100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromorifamycin S
CAS 57375-25-4
Molekylær formel C37H44BrNO12
Mængde 100 mg
Synonym 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, Rifamycin Deriv., 3-bromo-1,4-dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin
InChI formel InChI=1S/C37H44BrNO12/c1-15-11-10-12-16(2)36(47)39-27-26(38)31(44)23-24(32(27)45)30(43)20(6)34-25(23)35(46)37(8,51-34)49-14-13-22(48-9)17(3)33(50-21(7)40)19(5)29(42)18(4)28(15)41/h10-15,17-19,22,28-29,33,41-43H,1-9H3,(H,39,47)/b11-10+,14-13+,16-12-/t15-,17+,18+,19+,22-,28-,29+,33+,37-/m0/s1
SMIL CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C(Br)C(=O)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C
IUPAC navn [(9Z,19Z,21Z)-26-bromo-2,15,17-trihydroxy-11-methoxy-3,7,12,14,16,18,22-heptamethyl-6,23,27,29-tetraoxo-8,30-dioxa-24-azatetracyclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-13-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 774.65
Formel vægt 773.2047
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.