Få mere at vide
3-Bromoquinolin, TRC
Artikelnummer. 30330887
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30330887 5 g
1 options
Artikelnummer. 30330887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6868755G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoquinoline
CAS 5332-24-1
Molekylær formel C9 H6 Br N
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
SMIL Brc1cnc2ccccc2c1
IUPAC navn 3-bromoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 208.05
Formel vægt 206.9684