Få mere at vide
3-bromoquinolin, 98%
Artikelnummer. 11451968
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451968 10 g 10g
11461968 50 g 50g
11379509 100 g 100g
11471968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11451968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14573.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5332-24-1 | C9H6BrN | 208,058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5332-24-1
Molekylær formel C9H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 208.058
MDL nummer MFCD00006767
InChI nøgle ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
PubChem CID 21413
IUPAC navn 3-bromquinolin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromoquinoline
Smeltepunkt 13°C to 15°C
Tæthed 1.533
Kogepunkt 274°C to 276°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.664
Mængde 10 g
Beilstein 112939
Formel vægt 208.06
Procent renhed 98%