missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromopyrrolidine hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopyrrolidine hydrobromide |
| CAS | 1262769-75-4 |
| Molekylær formel | C4H9Br2N |
| Mængde | 500 mg |
| SMIL | C1CNCC1Br.Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.93 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?