Få mere at vide
3-bromopyridin, TRC
Artikelnummer. 30332793
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30332793 25 g
1 options
Artikelnummer. 30332793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68674025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
Molekylær formel C5H4BrN
Mængde 25 g
Synonym 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
SMIL Brc1cccnc1
IUPAC navn 3-bromopyridin
Molekylvægt (g/mol) 158
Formel vægt 156.9527