Få mere at vide
3-bromopyridin, TRC
Artikelnummer. 30340218
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30340218 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30340218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6867402.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
Molekylær formel C5H4BrN
Mængde 2.5 g
Synonym 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
SMIL Brc1cccnc1
IUPAC navn 3-bromopyridin
Molekylvægt (g/mol) 158
Formel vægt 156.9527