missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Bromopyridine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopyridine N-Oxide |
| CAS | 2402-97-3 |
| Molekylær formel | C5 H4 Br N O |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | Pyridine, 3-bromo-, 1-oxide, 3-Bromopyridine 1-oxide, 3-Bromopyridine N-oxide, 3-Bromopyridine oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| SMIL | [O-][n+]1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3-bromo-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 174 |
| Formel vægt | 172.9476 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?