Få mere at vide
3-Bromopyridine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 66148-14-9 |
| Molekylær formel | C5 D4 Br N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-bromo- (9CI), 3-Bromopyridine-d4, 5-Bromopyridine-2,3,4,6-d4, 3-Bromopyridine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(Br)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.021 |
| Formel vægt | 160.978 |