Få mere at vide
3-Bromopyridine-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 66148-14-9 |
| Molekylær formel | C5 D4 Br N |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-bromo- (9 CI), 3-Bromopyridine-d4, 5-Bromopyridine-2,3,4,6-d4, 3-Bromopyridine-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(Br)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.021 |
| Formel vægt | 160.978 g/mol |
| Vis mere |