Få mere at vide
3-bromopyridin, 99%
Artikelnummer. 10458630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10458630 25 mL Glasflaske 25ml
10152850 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10458630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107410250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-55-1
Molekylær formel C5H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 158.00
MDL nummer MFCD00006373
InChI nøgle NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
IUPAC navn 3-brompyridin
SMIL BrC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyridine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Brun eller farveløs til gul
Tæthed 1.6400g/mL
Kogepunkt 173 °C
Flammepunkt 51 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)Br
Brydningsindeks 1,5690 til 1,571
Mængde 25 mL
Beilstein 20, 233
Specifik vægtfylde 1.64
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 31 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 158
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.