Få mere at vide
3-Bromopyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020813
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11495333
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12894.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158.00 g/mol
3-Bromopyridin gennemgår lithiation med LDA ved lave temperaturer i 4-positionen: Heterocykler, involveret i dannelsen af Grignard ved Mg-udveksling med i-PrMgCl og i transmetallering af det lithierede derivat med zinkchlorid efterfulgt af behandling med en elektrofil som en vej til 4-substituerede 3-brompyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromopyridin gennemgår lithiation med LDA ved lave temperaturer i 4-positionen: Heterocykler, involveret i dannelsen af Grignard ved Mg-udveksling med i-PrMgCl og i transmetallering af det lithierede derivat med zinkchlorid efterfulgt af behandling med en elektrofil som en vej til 4-substituerede 3-brompyridiner.
Opløselighed Opløseligt i vand
(31 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-55-1
Molekylær formel C5H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 158.00
MDL nummer MFCD00006373
InChI nøgle NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
PubChem CID 12286
ChEBI CHEBI:51575
IUPAC navn 3-brompyridin
SMIL BrC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyridine
Smeltepunkt -27°C
Tæthed 1.617
Kogepunkt 172°C to 174°C
Flammepunkt 72°C (181°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.57
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 105880
Opløselighedsinformation Soluble in water (31g/L at 20°C).
Formel vægt 158
Procent renhed ≥98%