Få mere at vide
3-Bromopyridin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
3-Bromopyridin gennemgår lithiation med LDA ved lave temperaturer i 4-positionen: Heterocykler, involveret i dannelsen af Grignard ved Mg-udveksling med i-PrMgCl og i transmetallering af det lithierede derivat med zinkchlorid efterfulgt af behandling med en elektrofil som en vej til 4-substituerede 3-brompyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3-Bromopyridin gennemgår lithiation med LDA ved lave temperaturer i 4-positionen: Heterocykler, involveret i dannelsen af Grignard ved Mg-udveksling med i-PrMgCl og i transmetallering af det lithierede derivat med zinkchlorid efterfulgt af behandling med en elektrofil som en vej til 4-substituerede 3-brompyridiner.
Opløselighed Opløseligt i vand
(31 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopyridine |
| Smeltepunkt | -27°C |
| Tæthed | 1.617 |
| Kogepunkt | 172°C to 174°C |
| Flammepunkt | 72°C (181°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.57 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2810 |
| Beilstein | 105880 |
| Vis mere |