Få mere at vide
3-bromopyridin-2-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 15451369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451369 25 g 25g
15441369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64258.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 30683-23-9 | C6H4BrNO2 | 202,007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30683-23-9
Molekylær formel C6H4BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 202.007
MDL nummer MFCD01320380
InChI nøgle KBDIRPOTVAODSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopicolinic acid, 3-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromopyridine-2-carboxylicacid, 3-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 3-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem5070, bromopyridine carboxylic, acmc-1cpch, 3-bromo-2-picolinic acid
PubChem CID 2050129
IUPAC navn 3-brompyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 141 °C til 144 °C
Tæthed 1.813 g/mL
Mængde 25 g
Beilstein 472171
Formel vægt 202.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof