Få mere at vide
3-bromopyridin-2-carboxylsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 141 °C til 144 °C |
| Tæthed | 1.813 g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 472171 |
| Formel vægt | 202.01 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |