Få mere at vide
3-Bromopyridine-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11906411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11906411 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11906411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 55758-02-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Farve Brown to White
Kogepunkt 120°C (4.0 Torr)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H3BrN2
MDL nummer MFCD02683288
Mængde 1 g
Synonym 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
InChI nøgle HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=CN=C1C#N
IUPAC navn 3-bromopyridine-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 183.01
PubChem CID 817694
Formel vægt 183.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.