Få mere at vide
(3-Bromopyridin-2-yl)methan-d2-ol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Bromopyridin-2-yl)methanol-D2 |
| CAS | 2170188-53-9 |
| Molekylær formel | C6 D2 H4 Br N O |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 3-Bromo-2-pyridinemethanol-α,α-d2, (3-Bromopyridin-2-yl)methanol-D2, 3-Bromo-2-(hydroxymethyl-d2)pyridine, (3-Bromopyridin-2-yl)methan-d2-ol |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6BrNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-3,9 H,4H2/i4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(O)c1ncccc1Br |
| IUPAC navn | (3-bromopyridin-2-yl)-dideuteriomethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.0343 |
| Formel vægt | 188.9758 g/mol |
| Vis mere |