Få mere at vide
3-bromopropylaminhydrobromid, 98%
Artikelnummer. 11440857
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440857 25 g 25g
11450857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23254.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5003-71-4 | C3H9Br2N | 218,92 g/mol
3-Bromopropylaminhydrobromid anvendes som farmaceutiske råvarer og mellemprodukter. Homotaurin er syntetiseret ud fra 3-brompropylaminhydrobromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromopropylaminhydrobromid anvendes som farmaceutiske råvarer og mellemprodukter. Homotaurin er syntetiseret ud fra 3-brompropylaminhydrobromid.
Opløselighed Opløseligt i
vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5003-71-4
Molekylær formel C3H9Br2N
Molekylvægt (g/mol) 218.92
MDL nummer MFCD00012912
InChI nøgle PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
IUPAC navn 3-brompropan-1-amin;hydrobromid
SMIL C(CN)CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropylamine hydrobromide
Smeltepunkt 172°C to 174°C
Mængde 25 g
Beilstein 3906418
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml).
Formel vægt 218.93
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropylamine hydrobromide