Få mere at vide
3-bromopropylaminhydrobromid, 98%
Artikelnummer. 10274560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274560 100 g Glasflaske 100g
10080700 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107381000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 5003-71-4 | C3H8BrN·HBr | 218,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5003-71-4
Molekylær formel C3H8BrN·HBr
Molekylvægt (g/mol) 218.93
MDL nummer MFCD00012912
InChI nøgle PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
PubChem CID 78701
IUPAC navn 3-brompropan-1-amin;hydrobromid
SMIL C(CN)CBr.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropylamine hydrobromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 171,0 °C til 175,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)3NH2·HBr
Mængde 100 g
Beilstein 04, 149
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 218.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.