Få mere at vide
(3-Bromopropyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Bromopropyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 3607-17-8 |
| Molekylær formel | C21H21Br2P |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (3-Bromopropyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 84074 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21BrP.BrH/c22-17-10-18-23(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].BrCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-bromopropyl(triphenyl)phosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.17 |
| Formel vægt | 461.9748 |