missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromopropyl-2,5-xylyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30341246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686730100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropyl-2,5-xylyl Ethyl
CAS 3245-55-4
Molekylær formel C11 H15 Br O
Mængde 100 mg
Synonym Benzene, 2-(3-bromopropoxy)-1,4-dimethyl-, Ether, 3-bromopropyl 2,5-xylyl (7CI,8CI), 2-(3-Bromopropoxy)-1,4-dimethylbenzene, 1-Bromo-3-(2,5-dimethylphenoxy)propane, 3-(2,5-Dimethylphenoxy)-1-bromopropane, 3-(2,5-Dimethylphenoxy)propyl bromide, 3-(2,5-Xylyloxy)propyl bromide, 3-Bromopropyl 2,5-xylyl ether
InChI formel InChI=1S/C11H15BrO/c1-9-4-5-10(2)11(8-9)13-7-3-6-12/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3
SMIL Cc1ccc(C)c(OCCCBr)c1
IUPAC navn 2-(3-bromopropoxy)-1,4-dimethylbenzene
Molekylvægt (g/mol) 243.14
Formel vægt 242.0306
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.