Få mere at vide
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane |
| CAS | 89031-84-5 |
| Molekylær formel | C9H21BrOSi |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | (3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3 |
| SMIL | BrCCCO[Si](C(C)(C)C)(C)C |
| IUPAC navn | (3-bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.25 |
| Formel vægt | 252.05 |