Få mere at vide
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane, TRC
Artikelnummer. 30331917
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331917 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331917 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6877105G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
CAS 89031-84-5
Molekylær formel C9H21BrOSi
Mængde 5 g
Synonym (3-Bromopropoxy)(1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
InChI formel InChI=1S/C9H21BrOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
SMIL BrCCCO[Si](C(C)(C)C)(C)C
IUPAC navn (3-bromopropoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 253.25
Formel vægt 252.05