Få mere at vide
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane, 97%, stabilized over sodium carbonate
Artikelnummer. 11905991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11905991 5 mL Glasflaske 5ml
11995981 1 mL Glass bottle 1ml
11915991 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11905991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89031-84-5 | C9H21BrOSi | 253.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89031-84-5 , 497-19-8
Molekylær formel C9H21BrOSi
Molekylvægt (g/mol) 253.26
InChI nøgle QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane
PubChem CID 607486
IUPAC navn 3-brompropoxy-tert-butyl-dimethylsilan
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Navn note Stabilized
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0930g/mL
Kogepunkt 182.0°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.093
Formel vægt 253.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.