missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3'-Bromopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Bromopropiophenone |
| CAS | 19829-31-3 |
| Molekylær formel | C9H9BrO |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-(3-Bromophenyl)-1-propanone, 3'-Bromopropiophenone, 3-Bromophenyl Ethyl Ketone, m-Bromopropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC navn | 1-(3-bromophenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vægt | 211.9837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?