Få mere at vide
3-bromopropionylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopropionyl Chloride |
| CAS | 15486-96-1 |
| Molekylær formel | C3 H4 Br Cl O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2 |
| SMIL | ClC(=O)CCBr |
| IUPAC navn | 3-bromopropanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.42 |
| Formel vægt | 169.913 |