Få mere at vide
3-bromopropionylchlorid, 95%, tech.
Artikelnummer. 10347530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347530 25 g Glasflaske 25g
10541991 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    582.65 DKK / 25g
    Spare 112.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 15486-96-1 | C3H4BrClO | 171,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15486-96-1
Molekylær formel C3H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 171.42
MDL nummer MFCD00000746
InChI nøgle IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
PubChem CID 84944
IUPAC navn 3-brompropanoylchlorid
SMIL ClC(=O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropionyl chloride
Navn note Tech., 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.7000g/mL
Kogepunkt 55 °C til 57 °C (17,0 mmHg)
Flammepunkt 79 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH2COCl
Brydningsindeks 1,4920 til 1,497
Mængde 25 g
Beilstein 02, II, 231
Specifik vægtfylde 1.7
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
Formel vægt 171.42
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromopropionyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.