Få mere at vide
3-bromopropionitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopropionitrile |
| CAS | 2417-90-5 |
| Molekylær formel | C3H4BrN |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMIL | BrCCC#N |
| IUPAC navn | 3-bromopropannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.97 |
| Formel vægt | 132.9527 |