Få mere at vide
3-bromopropionitril, 97%
Artikelnummer. 11446896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446896 100 g 100g
11436896 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11446896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23998.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2417-90-5 | C3H4BrN | 133,976 g/mol
3-Brompropionitril blev anvendt som initiator i atomoverførselsradikalpolymerisationen af acrylonitril. Det blev brugt i koblingsreaktioner af en række aromatiske og heteroaromatiske phenoler med alkyl-, acyl- eller benzoylhalogenider i acetonitril med cæsiumfluorid-Celite.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brompropionitril blev anvendt som initiator i atomoverførselsradikalpolymerisationen af acrylonitril. Det blev brugt i koblingsreaktioner af en række aromatiske og heteroaromatiske phenoler med alkyl-, acyl- eller benzoylhalogenider i acetonitril med cæsiumfluorid-Celite.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2417-90-5
Molekylær formel C3H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 133.976
MDL nummer MFCD00001951
InChI nøgle CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionitrile, propanenitrile, 3-bromo, 2-bromoethyl cyanide, 3-bromopropiononitrile, 1-bromo-2-cyanoethane, beta-bromopropionitrile, 2-cyanoethyl bromide, propionitrile, 3-bromo, usaf do-51, beta-bromopriopionitrile
PubChem CID 17020
IUPAC navn 3-brompropannitril
SMIL C(CBr)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropionitrile
Tæthed 1.615
Kogepunkt 200 °C
Flammepunkt 97 °C (206 °F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.481
Mængde 100 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1738565
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol, ether.
Formel vægt 133.98
Procent renhed 98%