Få mere at vide
3-Bromopropionitrile, 97%
Artikelnummer. 11436896
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436896 25 g 25g
11446896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11436896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23998.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2417-90-5 | C3H4BrN | 133.976 g/mol
3-Brompropionitril blev anvendt som initiator i atomoverførselsradikalpolymerisationen af acrylonitril. Det blev brugt i koblingsreaktioner af en række aromatiske og heteroaromatiske phenoler med alkyl-, acyl- eller benzoylhalogenider i acetonitril med cæsiumfluorid-Celite.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Brompropionitril blev anvendt som initiator i atomoverførselsradikalpolymerisationen af acrylonitril. Det blev brugt i koblingsreaktioner af en række aromatiske og heteroaromatiske phenoler med alkyl-, acyl- eller benzoylhalogenider i acetonitril med cæsiumfluorid-Celite.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2417-90-5
Molekylær formel C3H4BrN
Molekylvægt (g/mol) 133.976
MDL nummer MFCD00001951
InChI nøgle CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionitrile, propanenitrile, 3-bromo, 2-bromoethyl cyanide, 3-bromopropiononitrile, 1-bromo-2-cyanoethane, beta-bromopropionitrile, 2-cyanoethyl bromide, propionitrile, 3-bromo, usaf do-51, beta-bromopriopionitrile
PubChem CID 17020
IUPAC navn 3-brompropannitril
SMIL C(CBr)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropionitrile
Tæthed 1.615
Kogepunkt 200°C
Flammepunkt 97°C (206°F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.481
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1738565
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ether.
Formel vægt 133.98
Procent renhed 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromopropionitrile
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropionitrile