Få mere at vide
3-bromopropionsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopropionic Acid |
| CAS | 590-92-1 |
| Molekylær formel | C3H5BrO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| SMIL | OC(=O)CCBr |
| IUPAC navn | 3-bromopropansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.97 |