Få mere at vide
3-bromopropionsyre N-hydroxysuccinimid, TRC
Artikelnummer. 30004968
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30004968 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30004968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686680250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide
CAS 101314-84-5
Molekylær formel C7 H8 Br N O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8BrNO4/c8-2-1-5(11)9-6(12)3-4(10)7(9)13/h4,10H,1-3H2
SMIL OC1CC(=O)N(C(=O)CCBr)C1=O
IUPAC navn 1-(3-bromopropanoyl)-3-hydroxypyrrolidin-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 250.05
Formel vægt 248.9637