Få mere at vide
3-Bromopropionic acid, 97%
Artikelnummer. 11389509
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389509 25 g 25g
11484633 100 g 100g
11494633 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11573.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionsyre brugt som kvaterniseringsmiddel i amperometriske biosensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Bromopropionsyre brugt som kvaterniseringsmiddel i amperometriske biosensorer.
Opløselighed Opløseligt
i vand, alkohol, ether, chloroform
, benzen Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-92-1
Molekylær formel C3H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 152.98
MDL nummer MFCD00002763
InChI nøgle DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
PubChem CID 11553
IUPAC navn 3-brompropansyre
SMIL OC(=O)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromopropionic acid
Smeltepunkt 57°C to 63°C
Tæthed 1.48
Kogepunkt 140°C to 142°C (45 mmHg)
Flammepunkt 65°C (149°F)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1071333
Merck Index 14,1433
Opløselighedsinformation Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Formel vægt 152.98
Procent renhed 97%