missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Bromopicolinic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30332268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332268 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB686600250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Bromopicolinic Acid, Sodium Salt
CAS 1189933-55-8
Molekylær formel C6 H3 Br N O2 . Na
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO2.Na/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ncccc1Br
IUPAC navn sodium;3-bromopyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 223.99
Formel vægt 222.9245
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.