Få mere at vide
3-Bromopicolinic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromopicolinic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 1189933-55-8 |
| Molekylær formel | C6 H3 Br N O2 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2.Na/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10;/h1-3H,(H,9,10);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)c1ncccc1Br |
| IUPAC navn | sodium;3-bromopyridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.99 |
| Formel vægt | 222.9245 |