Få mere at vide
3-Bromophthalic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromophthalic Anhydride |
| CAS | 82-73-5 |
| Molekylær formel | C8H3BrO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,3-Isobenzofurandione, 4-bromo- (9CI, ACI), 4-Bromo-1,3-isobenzofurandione (ACI), Phthalic anhydride, 3-bromo- (8CI), 3-Bromophthalic anhydride, 4-Bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, NSC 508895 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3BrO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H |
| SMIL | Brc1cccc2C(=O)OC(=O)c12 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.01 |
| Formel vægt | 225.9266 |